Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B0904-25G B0904-5G
B0904-25GEA 570 EUR InStock
B0904-25G B0904-5G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Fuchsin basisch


Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Melting Pt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge