Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat für die spektrophotometrische Bestimmung von Cu und Fe, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B1125-1G B1125-25G B1125-500MG B1125-5G
B1125-1GEA 180 EUR InStock
B1125-1G B1125-25G B1125-500MG B1125-5G
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat für die spektrophotometrische Bestimmung von Cu und Fe, Sigma-Aldrich®
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat


Formel: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 564.55 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD03012947
CAS-Nummer: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98c0ab448486c4c2ab1f4826f9c4ac422c581065&vid=98c0ab448486c4c2ab1f4826f9c4ac422c581065&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Beige
Appearance (Form) Powder or Crystals
Titration with HClO₄ ≥90%
Solubility (Colour) Colourless to Very Dark Yellow to Very Dark Brown and Colourless to Very Dark Red to Very Dark Purple
Solubility (Turbidity), 50 mg/ml in Water Clear to Hazy
Water ≤12.0%
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Application Test, Suitable for Use in the Determination of Copper Corresponds to Requirements
Assay (ICP) 7.2 - 9.1%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..