trans-4-Methylcyclohexanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20054.06 B20054.14
B20054.06EA 97.8 EUR InStock
B20054.06 B20054.14
trans-4-Methylcyclohexanol ≥98%
trans-4-Methylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 7731-29-5 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 173-175° MDL No.: MFCD00064171
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 173…175 °C
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0,910
Flash-Pt: 72 °C (162 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064171
CAS-Nummer: 7731-29-5
EINECS: 231-790-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge