Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzylmercaptan ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20081.14 B20081.22 B20081.36
B20081.14EA 28.5 EUR InStock
B20081.14 B20081.22 B20081.36
Benzylmercaptan ≥99%
Benzylmercaptan
Purity: 99% CAS No.: 100-53-8 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 1.053 Refractive Index: 1.5760 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Stench Melting Point: -30° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 605864 Merck Reference: 14,9322 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004867


Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 194…195 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,053
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004867
CAS-Nummer: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9322
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge