Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20169.06 B20169.14 B20169.22
B20169.06EA 21.7 EUR InStock
B20169.06 B20169.14 B20169.22
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 13324-11-3 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1877723
Formel: C₈H₆ClNO₄
Melting Pt: 74…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017013
CAS-Nummer: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge