Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 24.6 EUR InStock
B20178.06 B20178.14
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827


Formel: C₇H₃Cl₂NS
Siedepunkt: 130…133 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 36…39 °C
Dichte: 1,410
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037827
CAS-Nummer: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge