Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylethylendiamin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20182.18 B20182.22 B20182.30
B20182.18EA 39.5 EUR InStock
B20182.18 B20182.22 B20182.30
N,N-Dimethylethylendiamin 97%
N,N-Dimethylethylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 108-00-9 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -70° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 605279 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008175


Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.810
Flash-Pt: 12 °C (53 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge