Methyl-N-methylanthranilat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20233.18 B20233.22 B20233.30
B20233.18EA 46 EUR InStock
B20233.18 B20233.22 B20233.30
Methyl-N-methylanthranilat ≥98%
Methyl-N-methylanthranilat
Purity: 98% CAS No.: 85-91-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.5800 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 607217 MDL No.: MFCD00017183
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 256…258 °C
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 1.130
Flash-Pt: 133 °C (271 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017183
CAS-Nummer: 85-91-6
EINECS: 201-642-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge