Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20253.06 B20253.14 B20253.22
B20253.06EA 81.6 EUR InStock
B20253.06 B20253.14 B20253.22
Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 34946-82-2 Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2 Formula Weight: 361.68 Melting Point: dec. Beilstein Reference: 4028198 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077492


Formel: C₂CuF₆O₆S₂
MW: 361.69 g/mol
Melting Pt: Zersetzung
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge