2-Chlor-4-fluortoluol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20278.14 B20278.22 B20278.36
B20278.14EA 29.4 EUR InStock
B20278.14 B20278.22 B20278.36
2-Chlor-4-fluortoluol ≥98%
2-Chlor-4-fluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 452-73-3 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Aromatic Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1931690 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000572
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.198
Flash-Pt: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000572
CAS-Nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..