5-Bromindol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20307.06 B20307.14 B20307.22
B20307.06EA 29.3 EUR InStock
B20307.06 B20307.14 B20307.22
5-Bromindol ≥99%
5-Bromindol
Purity: 99% CAS No.: 10075-50-0 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Odour: Odourless Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 112877 MDL No.: MFCD00005670
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Melting Pt: 89…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005670
CAS-Nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge