Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclobutancarbonsäurechlorid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20317.09 B20317.18
B20317.09EA 126 EUR InStock
B20317.09 B20317.18
Cyclobutancarbonsäurechlorid ≥98%
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Purity: 98% CAS No.: 5006-22-4 Molecular Formula: C5H7ClO Formula Weight: 118.56 Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.4550 Odour: Stench Boiling Point: 145° Beilstein Reference: 956624 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001319


Formel: C₅H₇ClO
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1,039
Flash-Pt: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge