Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palmitinsäure 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B20322.0C B20322.0E B20322.36
B20322.0CEA 304 EUR InStock
B20322.0C B20322.0E B20322.36
Palmitinsäure 95%
Palmitinsäure
Purity: 95% CAS No.: 57-10-3 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 206°(402°F) Refractive Index: 1.4273 Odour: Odourless Melting Point: 62-65° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 607489 Merck Reference: 14,6996 MDL No.: MFCD00002747


Formel: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 62…65 °C
Dichte: 0.853
Flash-Pt: 206 °C (402 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge