2,3,6-Trifluorphenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B20379.03 B20379.06
B20379.03EA 36 EUR InStock
B20379.03 B20379.06
2,3,6-Trifluorphenol ≥98%
2,3,6-Trifluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 113798-74-6 Molecular Formula: C6H3F3O Formula Weight: 148.09 Flash Point: 63°(145°F) Melting Point: 31-36° Beilstein Reference: 4976927 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061214
Formel: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 155
Melting Pt: 31…36 °C
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge