3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20567.06 B20567.14 B20567.22
B20567.06EA 46.6 EUR InStock
B20567.06 B20567.14 B20567.22
3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Purity: 97% CAS No.: 55809-36-4 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1100990
Formel: C₇H₁₂N₂O
Melting Pt: 110…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055620
CAS-Nummer: 55809-36-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge