Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B20780.06
B20780.06EA 88 EUR InStock
B20780.06
Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 96232-71-2 Molecular Formula: C6H4Br2O3S Formula Weight: 316.89 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00052082
Formel: C₆H₄Br₂O₃S
MDL Number: MFCD00052082
CAS-Nummer: 96232-71-2
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge