5-Fluorisatin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20831.03 B20831.06 B20831.14
B20831.03EA 22.6 EUR InStock
B20831.03 B20831.06 B20831.14
5-Fluorisatin ≥98%
5-Fluorisatin
Purity: 98% CAS No.: 443-69-6 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 131241
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Melting Pt: 224…227 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge