Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p,α-Dimethylbenzylalkohol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B20832.03 B20832.06 B20832.14
B20832.03EA 27 EUR InStock
B20832.03 B20832.06 B20832.14
p,α-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
p,α-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 536-50-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 1857562 Merck Reference: 14,3237 MDL No.: MFCD00016860


Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 218…220 °C
Melting Pt: 81…82 °C
Dichte: 0,987
Flash-Pt: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016860
CAS-Nummer: 536-50-5
EINECS: 208-637-8
Merck Index: 14,3237
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge