1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B20874.03 B20874.06
B20874.03EA 34.3 EUR InStock
B20874.03 B20874.06
1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol ≥97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97% CAS No.: 333-47-1 Molecular Formula: C7H4BrF3S Formula Weight: 257.07 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 2361926 MDL No.: MFCD00040840
Formel: C₇H₄BrF₃S
Dichte: 1,710
MDL Number: MFCD00040840
CAS-Nummer: 333-47-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge