5-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20921.06
B20921.06EA 243 EUR InStock
B20921.06
5-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol ≥97%
5-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol
Purity: 97% CAS No.: 175205-12-6 Molecular Formula: C7H4Cl2N4 Formula Weight: 215.04 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD00068096
Formel: C₇H₄Cl₂N₄
Melting Pt: 180…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068096
CAS-Nummer: 175205-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge