Cyclohexylmethylketon 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B21000.14 B21000.06 B21000.22
B21000.14EA 117 EUR InStock
B21000.14 B21000.06 B21000.22
Cyclohexylmethylketon 95%
Cyclohexylmethylketon
Purity: 95% CAS No.: 823-76-7 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 66°(151°F) Physical Form: Liquid Density: 0.917 Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -34° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 507229 MDL No.: MFCD00040418
Formel: C₈H₁₄O
Dichte: 0,917
MDL Number: MFCD00040418
CAS-Nummer: 823-76-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge