Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethyl-1-butanol ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B21026.0F B21026.AE B21026.AP AB126362.0100
B21026.0FEA 1393 EUR InStock
B21026.0F B21026.AE B21026.AP ABCRAB126362.0100
2-Ethyl-1-butanol ≥99%
2-Ethyl-1-butanol
Purity: 99% CAS No.: 97-95-0 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -52° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731254 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004744


Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 0.831
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004744
CAS-Nummer: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge