Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propyltrimethoxysilan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B21033.14 B21033.22 B21033.36
B21033.14EA 24.2 EUR InStock
B21033.14 B21033.22 B21033.36
Propyltrimethoxysilan ≥98%
Propyltrimethoxysilan
Purity: 98+% CAS No.: 1067-25-0 Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH3)3 Formula Weight: 164.28 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 2070458 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00043026


Formel: C₆H₁₆O₃Si
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 0,935
Flash-Pt: 34 °C (93 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043026
CAS-Nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge