(2-Bromethoxy)benzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21087.22 B21087.14 B21087.36
B21087.22EA 126 EUR InStock
B21087.22 B21087.14 B21087.36
(2-Bromethoxy)benzol ≥98%
(2-Bromethoxy)benzol
Purity: 98% CAS No.: 589-10-6 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br Formula Weight: 201.07 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 31-35° Boiling Point: 135-137°/20mm Beilstein Reference: 508290 MDL No.: MFCD00000234
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Siedepunkt: 135…137 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 31…35 °C
Dichte: 1,35
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge