Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl α-bromphenylacetat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B21114.30 B21114.09 B21114.18
B21114.30EA 732 EUR InStock
B21114.30 B21114.09 B21114.18
Ethyl α-bromphenylacetat ≥97%
Ethyl α-bromphenylacetat
Purity: 97% CAS No.: 2882-19-1 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Pungent Boiling Point: 164°/30mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013536


Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Siedepunkt: 164 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,389
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013536
CAS-Nummer: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge