1,4-Bis(diphenylphosphino)butan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21122.36
B21122.36EA 0 EUR InStock
B21122.36
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan ≥98%
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Purity: 98% CAS No.: 7688-25-7 Molecular Formula: C28H28P2 Formula Weight: 426.48 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 706446
Formel: C₂₈H₂₈P₂
Melting Pt: 132…136 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003051
CAS-Nummer: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge