Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21127.06 B21127.14 B21127.22
B21127.06EA 51.2 EUR InStock
B21127.06 B21127.14 B21127.22
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat ≥97%
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Purity: 97% CAS No.: 80522-42-5 Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3 Formula Weight: 306.42 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 45-46°/0.03mm Beilstein Reference: 3591541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009913
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Siedepunkt: 45…46 °C (0,03 mmHg)
Dichte: 1,136
Flash-Pt: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009913
CAS-Nummer: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge