Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethyladipat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B21174.0B B21174.18 B21174.30
B21174.0BEA 80 EUR InStock
B21174.0B B21174.18 B21174.30
Dimethyladipat ≥99%
Dimethyladipat
Purity: 99% CAS No.: 627-93-0 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: 8° Boiling Point: 109-110°/14mm Beilstein Reference: 1707443 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00008469


Formel: C₈H₁₄O₄
Siedepunkt: 109…110 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1,063
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008469
CAS-Nummer: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,162
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge