Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-Threonin ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B21177.06 B21177.14 B21177.22
B21177.06EA 40.1 EUR InStock
B21177.06 B21177.14 B21177.22
D-Threonin ≥99%
D-Threonin
Purity: 99% CAS No.: 632-20-2 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 1721643


Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Melting Pt: ∼ 274 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064269
CAS-Nummer: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge