(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan ≥94%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21191.14 B21191.22
B21191.14EA 81.9 EUR InStock
B21191.14 B21191.22
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan ≥94%
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Purity: 94% CAS No.: 14814-09-6 Molecular Formula: C9H22O3SSi Formula Weight: 238.42 Flash Point: 88°(190°F) Physical Form: Liquid Density: 0.98 Refractive Index: 1.4370 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 2039575 MDL No.: MFCD00053924
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 238.42 g/mol
Siedepunkt: 210 °C
Dichte: 0.98
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053924
CAS-Nummer: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge