Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

cis,cis-1,5-Cyclooctadien ≥99% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: Stabilisiert mit IRGANOX 1076

B21196.AK B21196.AU
B21196.AKEA 29.7 EUR InStock
B21196.AK B21196.AU
cis,cis-1,5-Cyclooctadien ≥99% stabilisiert
cis,cis-1,5-Cyclooctadien
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076

Purity: 99% CAS No.: 1552-12-1 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Unpleasant Melting Point: -70° Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1209288 UN No.: 2520 MDL No.: MFCD00001752


Formel: C₈H₁₂
MW: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 151…152 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.880
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001752
CAS-Nummer: 1552-12-1
EINECS: 216-291-4
UN: 2520
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge