D(+)-Sorbose ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B21208.02 B21208.77
B21208.02EA 368 EUR InStock
B21208.02 B21208.77
D(+)-Sorbose ≥98%
D(+)-Sorbose
Purity: 98% CAS No.: 3615-56-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 163-165° MDL No.: MFCD00151095
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151095
CAS-Nummer: 3615-56-3
EINECS: 222-796-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge