2-Octinsäuremethylester ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21242.22
B21242.22EA 113 EUR InStock
B21242.22
2-Octinsäuremethylester ≥98%
2-Octynoic acid methyl ester
Purity: 98% CAS No.: 111-12-6 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2CH3 Formula Weight: 154.20 Flash Point: 88°(192°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 216-218° Beilstein Reference: 1756887 MDL No.: MFCD00009530
Formel: C₉H₁₄O₂
Siedepunkt: 216…218 °C
Dichte: 0,920
Flash-Pt: 88 °C (192 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009530
CAS-Nummer: 111-12-6
EINECS: 203-836-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge