2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21267.06 B21267.14
B21267.06EA 39.9 EUR InStock
B21267.06 B21267.14
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Purity: 97% CAS No.: 6656-49-1 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 86°/10mm Beilstein Reference: 2457216 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042322
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Siedepunkt: 86 °C (10 mmHg)
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
MDL Number: MFCD00042322
CAS-Nummer: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge