tert-Butylchlordimethylsilan 50% (w/w) in Toluol
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21286.18
B21286.18EA 121 EUR InStock
B21286.18
tert-Butylchlordimethylsilan 50% (w/w) in Toluol
tert-Butylchlordimethylsilan
CAS No.: 18162-48-6 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 7°(45°F) Odour: Characteristic UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000501
Formel: C₆H₁₅ClSi
Dichte: 0,87
Flash-Pt: 7 °C (45 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge