4-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21352.03 B21352.06 B21352.14
B21352.03EA 33.1 EUR InStock
B21352.03 B21352.06 B21352.14
4-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 319-03-9 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 74-79° Boiling Point: 147-149°/20mm MDL No.: MFCD00191363
Formel: C₈H₃FO₃
Siedepunkt: 147…149 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 74…79 °C
Dichte: 1,500
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191363
CAS-Nummer: 319-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge