3,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21400.06 B21400.14
B21400.06EA 56.8 EUR InStock
B21400.06 B21400.14
3,5-Difluorbenzoylchlorid ≥98%
3,5-Difluorbenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 129714-97-2 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 4307685 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010309
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C
Dichte: 1.41
Flash-Pt: 69 °C (156 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge