Tetracyclin Hydrochlorid 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21408.14 B21408.22
B21408.14EA 46.6 EUR InStock
B21408.14 B21408.22
Tetracyclin Hydrochlorid 96%
Tetracyclin Hydrochlorid
Purity: 96% CAS No.: 64-75-5 Molecular Formula: C22H24N2O8.HCl Formula Weight: 480.91 Melting Point: 220-223° Merck Reference: 14,9196 Optical Rotation: -247° (c=1, 0.1M HCl) MDL No.: MFCD00078142
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Melting Pt: 220…223 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge