4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21416.06
B21416.06EA 74.5 EUR InStock
B21416.06
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Siedepunkt: 135…136 °C (14 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006086
CAS-Nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge