Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane Gemisch aus Isomeren, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B21500.18
B21500.18EA 116 EUR InStock
B21500.18
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane Gemisch aus Isomeren, tech.
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
CAS No.: 374-76-5 Molecular Formula: C9F18 Formula Weight: 450.07 Refractive Index: 1.2970 Melting Point: -68° Boiling Point: 125-128° MDL No.: MFCD00066614
Formel: C₉F₁₈
MW: 450.07 g/mol
Siedepunkt: 125…128 °C
Melting Pt: –68 °C
Dichte: 1.888
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066614
CAS-Nummer: 374-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..