2-Chlorbutan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
B21586.ADEA 24.1 EUR InStock
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
2-Chlorbutan ≥98%
2-Chlorbutan
Purity: 98+% CAS No.: 78-86-4 Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3 Formula Weight: 92.57 Flash Point: -15°(5°F) Physical Form: Liquid Density: 0.873 Refractive Index: 1.3970 Odour: Sweet Melting Point: -141 to -140° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1718770 Merck Reference: 14,1561 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000871
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C
Melting Pt: –141…–140 °C
Dichte: 0.873
Flash-Pt: –15 °C (5 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-Nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge