(2,5-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21595.03 B21595.06 B21595.14
B21595.03EA 30.2 EUR InStock
B21595.03 B21595.06 B21595.14
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 85068-27-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 6844956
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 123…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010000
CAS-Nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge