Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isoamylacetat 99% cont. ca 10% other isomers

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B21618.AE B21618.AP
B21618.AEEA 24 EUR InStock
B21618.AE B21618.AP
Isoamylacetat 99% cont. ca 10% other isomers
Isoamylacetat
Purity: 99% CAS No.: 123-92-2 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Fruit-like Melting Point: -78° Boiling Point: 142° Merck Reference: 14,5111 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00008946


Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.876
Flash-Pt: 25 °C (77 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge