Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B21657.06 B21657.14
B21657.06EA 65.4 EUR InStock
B21657.06 B21657.14
2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 17249-82-0 Molecular Formula: C5H5ClS Formula Weight: 132.61 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.5356 Odour: Characteristic Boiling Point: 155-156° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD01632145


Formel: C₅H₅ClS
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1,21
Flash-Pt: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632145
CAS-Nummer: 17249-82-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge