Safranin O
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21674.09 B21674.18
B21674.09EA 26.7 EUR InStock
B21674.09 B21674.18
Safranin O
Safranin O
CAS No.: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Formula Weight: 350.85 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3924099 MDL No.: MFCD00011759
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge