Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(2-aminoethyl)amin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 30.4 EUR InStock
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
Tris(2-aminoethyl)amin 97%
Tris(2-aminoethyl)amin
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177


Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (0.05 mmHg)
Dichte: 0.978
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008177
CAS-Nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge