TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21819.09 B21819.18 B21819.30
B21819.09EA 34.2 EUR InStock
B21819.09 B21819.18 B21819.30
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Purity: 99% CAS No.: 7365-44-8 Molecular Formula: C6H15NO6S Formula Weight: 229.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 1957061 Merck Reference: 14,9176 MDL No.: MFCD00007532
Formel: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Melting Pt: ∼ 225 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge