Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B21824.06 B21824.14
B21824.06EA 67.1 EUR InStock
B21824.06 B21824.14
Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Sodium ethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 5324-47-0 Molecular Formula: CH3CH2SO3Na Formula Weight: 132.11 Melting Point: ca 270° MDL No.: MFCD00066498


Formel: C₂H₆O₃S
MW: 132.11 g/mol
Melting Pt: ∼ 270 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066498
CAS-Nummer: 5324-47-0
EINECS: 226-194-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge