(±)-2-Methyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21825.0F B21825.AE B21825.AP
B21825.0FEA 150 EUR InStock
B21825.0F B21825.AE B21825.AP
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥98%
(±)-2-Methyl-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 137-32-6 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4110 Melting Point: -70° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 1718810 Merck Reference: 14,6030 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004743
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 129…131 °C
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.815
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004743
CAS-Nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06109
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge