(R)-(-)-1,2-Propandiol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B21937.03 B21937.06 B21937.14
B21937.03EA 47.7 EUR InStock
B21937.03 B21937.06 B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propandiol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Purity: 98% CAS No.: 4254-14-2 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718872 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: -16.5° (neat) MDL No.: MFCD00066248
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 186…188 °C
Dichte: 1,040
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066248
CAS-Nummer: 4254-14-2
Merck Index: 14,7855
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge